Imprimer
Pentafluoro(trichloromethyl)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10072-1G PC10072-5G PC10072-25G
APOSPC10072-1GEA 0 EUR
APOSPC10072-1G APOSPC10072-5G APOSPC10072-25G
Pentafluoro(trichloromethyl)benzene
Pentafluoro(trichloromethyl)benzene
Formule: C₇Cl₃F₅
Point d'ébullition: 114…115 °C/48mmHg
Densité: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01013630
Numéro CAS: 778-34-7