Imprimer
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-(trifluoromethyl)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10025-1G PC10025-5G PC10025-25G
APOSPC10025-1GEA 0 EUR
APOSPC10025-1G APOSPC10025-5G APOSPC10025-25G
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-(trifluoromethyl)benzene
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈F₁₀
Point d'ébullition: 121…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054264
Numéro CAS: 651-89-8