Imprimer
2,4-Difluoro-5-nitrobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1001-25G PC1001-5G
APOSPC1001-25GEA 34.8 EUR
APOSPC1001-25G APOSPC1001-5G
2,4-Difluoro-5-nitrobenzonitrile 98%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₂F₂N₂O₂
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772030
Numéro CAS: 67152-20-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III