Imprimer
2-(Pentafluorophenoxy)ethanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0975-25G PC0975-5G PC0975-1G
APOSPC0975-25GEA 503 EUR
APOSPC0975-25G APOSPC0975-5G APOSPC0975-1G
2-(Pentafluorophenoxy)ethanol 95%
2-(Pentafluorophenoxy)ethanol
Formule: C₈H₅F₅O₂
Point d'ébullition: 78…80 °C/4mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191478
Numéro CAS: 2192-55-4