Imprimer
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0964-25G PC0964-5G PC0964-100G
APOSPC0964-25GEA 165 EUR
APOSPC0964-25G APOSPC0964-5G APOSPC0964-100G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline 99%
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
Formule: C₇H₈FNO₂S
Point de fusion: 145…147 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06800756
Numéro CAS: 832755-13-2