Imprimer
Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0946-25G PC0946-5G PC0946-100G
APOSPC0946-25GEA 0 EUR
APOSPC0946-25G APOSPC0946-5G APOSPC0946-100G
Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol 95%
Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol
Formule: C₆H₂F₁₂O₂
Point d'ébullition: 129 °C
Point de fusion: 20…24 °C
Densité: 1,87 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00427700
Numéro CAS: 918-21-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,II