Imprimer
3,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0922-1G PC0922-25G PC0922-5G PC0922-100G
APOSPC0922-1GEA 31.9 EUR
APOSPC0922-1G APOSPC0922-25G APOSPC0922-5G APOSPC0922-100G
3,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
3,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₃F₂NO₄
MW: 203.0998 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04035649
Numéro CAS: 331765-71-0