Imprimer
3-Fluoro-2-methylphenol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0890-25G PC0890-5G
APOSPC0890-25GEA 0 EUR
APOSPC0890-25G APOSPC0890-5G
3-Fluoro-2-methylphenol 98%
3-Fluoro-2-methylphenol
Formule: C₇H₇FO
Point de fusion: 53,2…53.9 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788546
Numéro CAS: 443-87-8