Imprimer
3-Fluoro-2-méthylbenzaldéhyde 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0881-100G PC0881-25G PC0881-5G
APOSPC0881-100GEA 0 EUR
APOSPC0881-100G APOSPC0881-25G APOSPC0881-5G
3-Fluoro-2-méthylbenzaldéhyde 96%
3-Fluoro-2-méthylbenzaldéhyde
Formule: C₈H₇FO
Point d'ébullition: 92…93 °C/20mmHg
Densité: 1,16 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075256
Numéro CAS: 147624-13-3