Imprimer
2-Fluoro-6-méthoxybenzoate de methyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0870-1G PC0870-5G PC0870-25G
APOSPC0870-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0870-1G APOSPC0870-5G APOSPC0870-25G
2-Fluoro-6-méthoxybenzoate de methyle
2-Fluoro-6-méthoxybenzoate de methyle
Formule: C₉H₉FO₃
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788537
Numéro CAS: 178747-79-0