Imprimer
Acide 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0867-1G PC0867-5G
APOSPC0867-1GEA 60.9 EUR
APOSPC0867-1G APOSPC0867-5G
Acide 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoïque
Acide 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₄F₂O₃
Point de fusion: 205…211 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321116
Numéro CAS: 175968-39-5