Imprimer
α-Chloro-3,5-difluorotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-3,5-difluorobenzene, 3,5-Difluorobenzyl chloride
PC0852-100G PC0852-25G PC0852-5G
APOSPC0852-100GEA 227 EUR
APOSPC0852-100G APOSPC0852-25G APOSPC0852-5G
α-Chloro-3,5-difluorotoluène 98%
α-Chloro-3,5-difluorotoluène
Formule: C₇H₅ClF₂
Point d'ébullition: 82 °C/22mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01090990
Numéro CAS: 220141-71-9
ONU: 3265
ADR: 8,II