Imprimer
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)salicylaldehyde 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC0843-10G PC0843-1G PC0843-5G
APOSPC0843-10GEA 984 EUR
APOSPC0843-10G APOSPC0843-1G APOSPC0843-5G
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)salicylaldehyde 99%
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)salicylaldehyde
Formule: C₈H₄BrF₃O₂
Point de fusion: 90…92 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788531
Numéro CAS: 251300-30-8