Imprimer
5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC0842-5G PC0842-1G PC0842-25G
APOSPC0842-5GEA 31.9 EUR
APOSPC0842-5G APOSPC0842-1G APOSPC0842-25G
5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde 97%
5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde
Formule: C₇H₄BrFO₂
MW: 219.0079 g/mol
Point de fusion: 112…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788530
Numéro CAS: 251300-28-4