Imprimer
Chlorure de 4-chloro-2,5-difluorobenzoyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0834-25G PC0834-5G
APOSPC0834-25GEA 203 EUR
APOSPC0834-25G APOSPC0834-5G
Chlorure de 4-chloro-2,5-difluorobenzoyle 97%
Chlorure de 4-chloro-2,5-difluorobenzoyle
Formule: C₇H₂Cl₂F₂O
MW: 210.99 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236600
Numéro CAS: 132794-08-2
ONU: 3265
ADR: 8 III