Imprimer
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: PFBHA.HCl
PC0810-1G PC0810-5G PC0810-25G
APOSPC0810-1GEA 65.4 EUR
APOSPC0810-1G APOSPC0810-5G APOSPC0810-25G
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride 97%
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride
Derivatising agent for Electron-Capture detection of steriods.
Formule: C₇H₄F₅NO
MW: 249.57 g/mol
Point de fusion: 227 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012953
Numéro CAS: 57981-02-9
EINECS: 261-057-7