Imprimer
2,2-Difluoroethylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0806-5G PC0806-25G
APOSPC0806-5GEA 23.2 EUR
APOSPC0806-5G APOSPC0806-25G
2,2-Difluoroethylamine 97%
2,2-Difluoroethylamine
Formule: C₂H₅F₂N
Point d'ébullition: 68…69 °C
Densité: 1.15 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00798137
Numéro CAS: 430-67-1
ONU: 2735
ADR: 8,III