Imprimer
3-(Pentafluorothio)benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0800-1G PC0800-5G
APOSPC0800-1GEA 0 EUR
APOSPC0800-1G APOSPC0800-5G
3-(Pentafluorothio)benzoic acid 95%
3-(Pentafluorothio)benzoic acid
Formule: C₇H₅F₅O₂S
Point de fusion: 160…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788519
Numéro CAS: 833-96-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III