Imprimer
6-Fluorothio-4-chromanone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Fluorothiochroman-4-one
PC0776-25G PC0776-5G
APOSPC0776-25GEA 244 EUR
APOSPC0776-25G APOSPC0776-5G
6-Fluorothio-4-chromanone 97%
6-Fluorothio-4-chromanone
Formule: C₉H₇FOS
Point de fusion: 89…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078488
Numéro CAS: 21243-18-5