Imprimer
1H,1H,5H-Octafluoropentyl-p-toluenesulphonate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0772-25G PC0772-5G PC0772-100G
APOSPC0772-25GEA 205 EUR
APOSPC0772-25G APOSPC0772-5G APOSPC0772-100G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl-p-toluenesulphonate 96%
1H,1H,5H-Octafluoropentyl-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₂H₁₀F₈O₃S
Point d'ébullition: 157 °C/5mmHg
Point de fusion: 44538 °C
Densité: 1,5127 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00378586
Numéro CAS: 2264-00-8