Imprimer
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0715-5G PC0715-1G
APOSPC0715-5GEA 270 EUR
APOSPC0715-5G APOSPC0715-1G
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 98%
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788503
Numéro CAS: 589-06-0