Imprimer
(Difluoromethyl)benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0683-1G PC0683-25G PC0683-5G
APOSPC0683-1GEA 0 EUR
APOSPC0683-1G APOSPC0683-25G APOSPC0683-5G
(Difluoromethyl)benzene 95%
(Difluoromethyl)benzene
Formule: C₇H₆F₂
Point d'ébullition: 133…139 °C
Densité: 1,138 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 35,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788488
Numéro CAS: 455-31-2
ONU: 2920
ADR: 8+3,II