Imprimer
4-(Difluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0681-1G PC0681-5G
APOSPC0681-1GEA 125 EUR
APOSPC0681-1G APOSPC0681-5G
4-(Difluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
4-(Difluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₈H₅ClF₂O₂
MW: 206.58 g/mol
Point d'ébullition: 116…118 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00833410
Numéro CAS: 57320-63-5
ONU: 3265
ADR: 8 III