Imprimer
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0670-500G PC0670-100G PC0670-1KG
APOSPC0670-500GEA 221 EUR
APOSPC0670-500G APOSPC0670-100G APOSPC0670-1KG
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzène 98%
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzène
Formule: C₆H₃BrFI
MW: 300.9 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C/2.5mmHg
Point de fusion: 34…38 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042577
Numéro CAS: 136434-77-0