(S)-(-)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
PC0613-25G
PC0613-5G
APOSPC0613-25GEA
603
EUR
APOSPC0613-25G
APOSPC0613-5G
(S)-(-)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine
(S)-(-)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine
Formule:
C₈H₁₀FN Point d'ébullition: 76 °C/22mmHg Point de fusion: –30 °C Densité: 1,03 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03092999 Numéro CAS: 66399-30-2 ONU: 2735 ADR: 8,II |