Imprimer
(R)-(+)-1-(4-Fluorophényl)éthanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-1-(4-Fluorophenyl)ethanol
PC0609-1G PC0609-250MG PC0609-5G
APOSPC0609-1GEA 198 EUR
APOSPC0609-1G APOSPC0609-250MG APOSPC0609-5G
(R)-(+)-1-(4-Fluorophényl)éthanol 97%
(R)-(+)-1-(4-Fluorophényl)éthanol
Formule: C₈H₉FO
MW: 140.16 g/mol
Point d'ébullition: 90…92 °C/6.75mmHg
Densité: 1.109 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03092997
Numéro CAS: 101219-68-5