Imprimer
2'-Hydroxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0592-250MG PC0592-1G
APOSPC0592-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC0592-250MG APOSPC0592-1G
2'-Hydroxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
2'-Hydroxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₉H₇F₃O₃
Point de fusion: 28…31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01091002
Numéro CAS: 146575-64-6