Imprimer
Acide (3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)métaborique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, Dihydroxy(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)borane
PC0540-25G PC0540-5G PC0540-100G
APOSPC0540-25GEA 43.5 EUR
APOSPC0540-25G APOSPC0540-5G APOSPC0540-100G
Acide (3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)métaborique 98%
Acide (3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Formule: C₈H₅BF₆O₂
MW: 257.93 g/mol
Point de fusion: 217…221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051850
Numéro CAS: 73852-19-4