Imprimer
Bis(hexafluoroisopropyl)itaconate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0528-25G PC0528-5G
APOSPC0528-25GEA 611 EUR
APOSPC0528-25G APOSPC0528-5G
Bis(hexafluoroisopropyl)itaconate 95%
Bis(hexafluoroisopropyl)itaconate
Formule: C₁₁H₆F₁₂O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042168
Numéro CAS: 98452-82-5