Imprimer
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0524-1G PC0524-5G PC0524-10G
APOSPC0524-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0524-1G APOSPC0524-5G APOSPC0524-10G
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoyl chloride 97%
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoyl chloride
Formule: C₈H₄ClF₃OS
MW: 240.63 g/mol
Point d'ébullition: 229…230 °C
Densité: 1.445 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 47.2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631632
Numéro CAS: 330-14-3
ONU: 2920
ADR: 8+3 II