Imprimer
4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0518-1G PC0518-250MG PC0518-5G PC0518-100MG
APOSPC0518-1GEA 0 EUR
APOSPC0518-1G APOSPC0518-250MG APOSPC0518-5G APOSPC0518-100MG
4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
Formule: C₉H₈F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631461
Numéro CAS: 261952-24-3