Imprimer
3-(Trifluoromethoxy)-Dl-Phenylglycine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0517-1G PC0517-5G PC0517-250MG
APOSPC0517-1GEA 192 EUR
APOSPC0517-1G APOSPC0517-5G APOSPC0517-250MG
3-(Trifluoromethoxy)-Dl-Phenylglycine
3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
Formule: C₉H₈F₃NO₃
MW: 235.16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631460
Numéro CAS: 261952-23-2