Imprimer
α,α,α,2,4,6-Hexafluorotoluène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4,6-Trifluorobenzotrifluoride, 1,3,5-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC0514-5G PC0514-1G
APOSPC0514-5GEA 0 EUR
APOSPC0514-5G APOSPC0514-1G
α,α,α,2,4,6-Hexafluorotoluène
α,α,α,2,4,6-Hexafluorotoluène
Formule: C₇H₂F₆
Point d'ébullition: 105…107 °C
Densité: 1.475 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190109
Numéro CAS: 122030-04-0
ONU: 1993
ADR: 3,III