Imprimer
Alcool 2,3,4,5-tétrafluorobenzylique, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0497-1G PC0497-5G PC0497-10G
APOSPC0497-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0497-1G APOSPC0497-5G APOSPC0497-10G
Alcool 2,3,4,5-tétrafluorobenzylique, grade Technique
Alcool 2,3,4,5-tétrafluorobenzylique
Formule: C₇H₄F₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631452
Numéro CAS: 53072-18-7