Imprimer
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0483-1G PC0483-5G
APOSPC0483-1GEA 347 EUR
APOSPC0483-1G APOSPC0483-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃
MW: 253.06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631610
Numéro CAS: 116070-36-1
ONU: 3265
ADR: 8 III