Imprimer
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0481-1G PC0481-25G PC0481-5G
APOSPC0481-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0481-1G APOSPC0481-25G APOSPC0481-5G
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid 98%
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Formule: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191.11 g/mol
Point de fusion: 193…197 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792430
Numéro CAS: 231291-22-8