Imprimer
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0480-1G PC0480-5G PC0480-10G
APOSPC0480-1GEA 34.8 EUR
APOSPC0480-1G APOSPC0480-5G APOSPC0480-10G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃
MW: 253.06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631609
Numéro CAS: 261952-17-4
ONU: 3265
ADR: 8 III