Imprimer
3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0467-5G PC0467-1G
APOSPC0467-5GEA 249 EUR
APOSPC0467-5G APOSPC0467-1G
3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₉H₆ClF₃O
MW: 222.591 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD1631600
Numéro CAS: 261952-09-4