Imprimer
3-Méthyl-5-(trifluorméthyl)benzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0456-5G PC0456-10G PC0456-1G
APOSPC0456-5GEA 270 EUR
APOSPC0456-5G APOSPC0456-10G APOSPC0456-1G
3-Méthyl-5-(trifluorméthyl)benzonitrile 97%
3-Méthyl-5-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631595
Numéro CAS: 261952-04-9
ONU: 3276
ADR: 6.1,III