Imprimer
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0441-10G PC0441-5G PC0441-1G
APOSPC0441-10GEA 260 EUR
APOSPC0441-10G APOSPC0441-5G APOSPC0441-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631496
Numéro CAS: 261951-97-7