Imprimer
1-Chloro-2,4-dibromo-6-fluorobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-3,5-dibromo-1-fluorobenzene, 2-Chloro-1,5-dibromo-3-fluorobenzene, 1,5-Dibromo-2-chloro-3-fluorobenzene
PC0437-100G PC0437-25G
APOSPC0437-100GEA 311 EUR
APOSPC0437-100G APOSPC0437-25G
1-Chloro-2,4-dibromo-6-fluorobenzène 98%
1-Chloro-2,4-dibromo-6-fluorobenzène
Formule: C₆H₂Br₂ClF
MW: 288.34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142891
Numéro CAS: 202925-04-0