Imprimer
1-Bromo-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0433-10G PC0433-1G PC0433-5G
APOSPC0433-10GEA 0 EUR
APOSPC0433-10G APOSPC0433-1G APOSPC0433-5G
1-Bromo-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-Bromo-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₈H₆BrF₃O
Densité: 1,559 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 78,3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631545
Numéro CAS: 261951-96-6
ONU: 3082
ADR: 9+EHS,III