Imprimer
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0431-1G PC0431-5G
APOSPC0431-1GEA 143 EUR
APOSPC0431-1G APOSPC0431-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631547
Numéro CAS: 261951-95-5
ONU: 1760
ADR: 8 III