Imprimer
1,2-Dibromo-1-chloro-2,2-difluoroethane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-1,2-dibromo-2,2-difluoroethane
PC0421-1G PC0421-5G
APOSPC0421-1GEA 107 EUR
APOSPC0421-1G APOSPC0421-5G
1,2-Dibromo-1-chloro-2,2-difluoroethane 97%
1,2-Dibromo-1-chloro-2,2-difluoroethane
Formule: C₂HBr₂ClF₂
Point d'ébullition: 117…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075262
Numéro CAS: 421-36-3