Imprimer
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0416-1G PC0416-5G
APOSPC0416-1GEA 71.2 EUR
APOSPC0416-1G APOSPC0416-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₃
Point de fusion: 88…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631542
Numéro CAS: 261951-91-1