Imprimer
4-(Trifluorométhoxy)-o-toluidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Amino-5-(trifluoromethoxy)toluene, 4-Trifluoromethoxy-o-toluidine, 4-(Trifluoromethoxy)-2-toluidine
PC0414-25G PC0414-5G PC0414-100G
APOSPC0414-25GEA 209 EUR
APOSPC0414-25G APOSPC0414-5G APOSPC0414-100G
4-(Trifluorométhoxy)-o-toluidine 97%
4-(Trifluorométhoxy)-o-toluidine
Formule: C₈H₈F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631541
Numéro CAS: 86256-59-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III