Imprimer
4-Fluoro-3-(trifluorométhyl)anisole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-5-methoxybenzotrifluoride, 1-Fluoro-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzene
PC0385-1G PC0385-25G PC0385-5G
APOSPC0385-1GEA 36.4 EUR
APOSPC0385-1G APOSPC0385-25G APOSPC0385-5G
4-Fluoro-3-(trifluorométhyl)anisole 97%
4-Fluoro-3-(trifluorométhyl)anisole
Formule: C₈H₆F₄O
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631405
Numéro CAS: 127271-65-2