Imprimer
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)anisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0381-5G PC0381-1G
APOSPC0381-5GEA 106 EUR
APOSPC0381-5G APOSPC0381-1G
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)anisole 98%
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)anisole
Formule: C₈H₆F₄O
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631564
Numéro CAS: 261951-78-4