Imprimer
2-Fluoro-3-(trifluorométhyl)anisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0380-5G PC0380-1G
APOSPC0380-5GEA 132 EUR
APOSPC0380-5G APOSPC0380-1G
2-Fluoro-3-(trifluorométhyl)anisole 98%
2-Fluoro-3-(trifluorométhyl)anisole
Formule: C₈H₆F₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631563
Numéro CAS: 151868-17-6