Imprimer
4-Fluoro-DL-phenylglycine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0378-5G PC0378-100G PC0378-25G
APOSPC0378-5GEA 0 EUR
APOSPC0378-5G APOSPC0378-100G APOSPC0378-25G
4-Fluoro-DL-phenylglycine 98%
4-Fluoro-DL-phenylglycine
Formule: C₈H₈FNO₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066444
Numéro CAS: 7292-73-1
EINECS: 230-724-4